Få mere at vide
Strychnine N-Oxide Hydrochloride, Mikromol™
Artikelnummer. 30052399
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30052399 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30052399 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0658.02
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Strychnine N-Oxide Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Strychnine N-Oxide Hydrochloride
CAS 139369-62-3
Analyt- eller komponentnavne Strychnine N-Oxide Hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C21 H22 N2 O3 . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Strychnine N-Oxide Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C21H22N2O3.ClH/c24-18-10-16-19-13-9-17-21(6-7-23(17,25)11-12(13)5-8-26-16)14-3-1-2-4-15(14)22(18)20(19)21;/h1-5,13,16-17,19-20H,6-11H2;1H/t13-,16?,17-,19-,20?,21+,23?;/m0./s1
SMIL Cl.[O-][N+]12CC[C@@]34[C@@H]1C[C@@H]5[C@H]6C(CC(=O)N(C36)c7ccccc47)OCC=C5C2
IUPAC navn (4aR,5aS,8aS,15bR)-6-oxido-4a,5,5a,7,8,13a,15,15a,15b,16-decahydro-2H-4,6-methanoindolo[3,2,1-ij]oxepino[2,3,4-de]pyrrolo[2,3-h]quinoline-6-ium-14-one;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 386.87
Mængde 100 mg
Formel vægt 386.1397 g/mol