missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Strychnine Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30428474
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30428474 10 g
30417657 25 g
30423056 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30428474 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS68771010G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.

Anmod om en pris på denne vare her.

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1421-86-9
Molekylær formel C21 H22 N2 O2 . H Cl
Molekylvægt (g/mol) 370.144805706
Synonym Strychnidin-10-one, hydrochloride (1:1), Strychnidin-10-one, monohydrochloride (9CI), Strychnine, monohydrochloride (8CI), 4,6-Methano-6H,14H-indolo[3,2,1-ij]oxepino[2,3,4-de]pyrrolo[2,3-h]quinoline, strychnidin-10-one deriv., Strychnine hydrochloride
IUPAC navn (4aR,5aS,6S,8aR,13aS,15aS,15bR)-4a,5,5a,7,8,13a,15,15a,15b,16-decahydro-2H-4,6-methanoindolo[3,2,1-ij]oxepino[2,3,4-de]pyrrolo[2,3-h]quinolin-14-one;hydrochloride
SMIL Cl.O=C1C[C@@H]2OCC=C3C[N@@]4CC[C@@]56[C@@H]4C[C@@H]3[C@@H]2[C@@H]5N1c7ccccc67

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Strychnine Hydrochloride
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C21H22N2O2.ClH/c24-18-10-16-19-13-9-17-21(6-7-22(17)11-12(13)5-8-25-16)14-3-1-2-4-15(14)23(18)20(19)21;/h1-5,13,16-17,19-20H,6-11H2;1H/t13-,16-,17-,19-,20-,21+;/m0./s1
Formel vægt 370.8725
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.