Få mere at vide
Thermo Scientific™ Streptokokgrupperingskit ved hjælp af latexagglutination
Beskrivelse
Identificer hurtigt streptokokgruppe A, B, C, D, F og G ved latexagglutination ved hjælp af dette testkit.
Identificer hurtigt streptokokgruppe A, B, C, D, F og G ved latexagglutination vha. Thermo Scientific™ Oxoid™ Streptokok grupperingskit. Denne hurtige latexagglutinationstest er designet til at levere enkle, hurtige og følsomme resultater til identifikation af streptokokgruppe A, B, C, D, F og G. Testen anvender latexpartikler belagt med gruppespecifikke antistoffer, som vil agglutinere i nærvær af homologe antigener.
Streptokokker er fakultativt anaerobe, katalase-negative, gram-positive kokker, der forekommer som par eller kæder. De forårsager en lang række kliniske sygdomme, herunder pharyngitis, skarlagensfeber, otitis media, impetigo, meningitis, neonatal sepis, lungebetændelse, endocarditis, osteomyelitis og nekrotiserende fasciitis.
Brug denne hurtige, enkle og følsomme test til identifikation af streptokokgruppe A, B, C, D, F og G.
- Hurtige —resultater på to minutter
- Enkel —nem at implementere
- Visuelle —letlæselige resultater
- Følsom —brug af latexteknologi gør denne test mere følsom
- Alle reagenser fås separat
Lancefield viste, at størstedelen af patogene streptokokker har specifikke kulhydratantigener, som tillader klassificering af streptokokker i grupper. Disse streptokokgruppeantigener kan ekstraheres fra cellerne og deres tilstedeværelse demonstreres med latexpartikler, der tidligere er coatet med gruppespecifikke antistoffer. Disse latexpartikler vil agglutinere i nærvær af homologt antigen, men vil forblive i glat suspension i fravær af et sådant antigen. De Oxoid Streptokokgrupperingskit er sådan en latexagglutinationstest til identifikation af streptokokgrupperne, og der leveres reagenser til gruppe A, B, C, D, F og G. Anvendelsen af en enzymatisk ekstraktionsprocedure forkorter den tid, der kræves til antigenekstraktion, og forbedrer antigenudbyttet betydeligt, delvist for gruppe D streptokokker.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Reagens A |
| Type | Reagenser til Streptococcus-testning |
| Organisme gruppe | Gruppe A, B, C, D, F og G |
| Emballagetype | 50 tests/hætteglas |
| Mængde | 50 prøver |