Få mere at vide
Thermo Scientific™ Streptokokgrupperingskit ved hjælp af latexagglutination
Artikelnummer. 11479878
Skift visning
Oversigt:
Enzymekstraktionsreagens
Grupperingskit
Polyvalent positiv kontrol
Reagens A
Reagens B
Reagens C
Reagens D
Reagens F
Reagens G
Pakningsstørrelse:
50 tests
Pakke med 2
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Oversigt Pakningsstørrelse
11479878 Grupperingskit 50 tests
11903522 Reagens A 50 tests
11913522 Reagens B 50 tests
10537283 Reagens C 50 tests
11973932 Reagens D 50 tests
10770354 Reagens F 50 tests
10127942 Reagens G 50 tests
10035812 Polyvalent positiv kontrol 50 tests
13275599 Enzymekstraktionsreagens Pakke med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11479878 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. DR0585A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3679.57 DKK
    2664.09 DKK / 50 tests
    Spare 1015.48 DKK
    27% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Identificer hurtigt streptokokgruppe A, B, C, D, F og G ved latexagglutination ved hjælp af dette testkit.
Identificer hurtigt streptokokgruppe A, B, C, D, F og G ved latexagglutination vha. Thermo Scientific™ Oxoid™ Streptokok grupperingskit. Denne hurtige latexagglutinationstest er designet til at levere enkle, hurtige og følsomme resultater til identifikation af streptokokgruppe A, B, C, D, F og G. Testen anvender latexpartikler belagt med gruppespecifikke antistoffer, som vil agglutinere i nærvær af homologe antigener.
Streptokokker er fakultativt anaerobe, katalase-negative, gram-positive kokker, der forekommer som par eller kæder. De forårsager en lang række kliniske sygdomme, herunder pharyngitis, skarlagensfeber, otitis media, impetigo, meningitis, neonatal sepis, lungebetændelse, endocarditis, osteomyelitis og nekrotiserende fasciitis.
Brug denne hurtige, enkle og følsomme test til identifikation af streptokokgruppe A, B, C, D, F og G.
  • Hurtige —resultater på to minutter
  • Enkel —nem at implementere
  • Visuelle —letlæselige resultater
  • Følsom —brug af latexteknologi gør denne test mere følsom
  • Alle reagenser fås separat
Lancefield viste, at størstedelen af patogene streptokokker har specifikke kulhydratantigener, som tillader klassificering af streptokokker i grupper. Disse streptokokgruppeantigener kan ekstraheres fra cellerne og deres tilstedeværelse demonstreres med latexpartikler, der tidligere er coatet med gruppespecifikke antistoffer. Disse latexpartikler vil agglutinere i nærvær af homologt antigen, men vil forblive i glat suspension i fravær af et sådant antigen. De Oxoid Streptokokgrupperingskit er sådan en latexagglutinationstest til identifikation af streptokokgrupperne, og der leveres reagenser til gruppe A, B, C, D, F og G. Anvendelsen af en enzymatisk ekstraktionsprocedure forkorter den tid, der kræves til antigenekstraktion, og forbedrer antigenudbyttet betydeligt, delvist for gruppe D streptokokker.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 2 °C til 8 °C
Oversigt Grupperingskit
Detekterbare analytter Streptokokker (Gruppe A, B, C, D, F, G)
Type Streptococcus test kit
Organisme gruppe Lancefield A, B, C, D, F og G
Mængde 50 tests/sæt
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • STREPTOCOCCAL GROUPING KIT
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/sæbe.
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
  • P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Achromopeptidase, Thiomersal, Sodium azide