Få mere at vide
Thermo Scientific™ Streptokokgrupperingskit ved hjælp af latexagglutination
Beskrivelse
Identificer hurtigt streptokokgruppe A, B, C, D, F og G ved latexagglutination ved hjælp af dette testkit.
Identificer hurtigt streptokokgruppe A, B, C, D, F og G ved latexagglutination vha. Thermo Scientific™ Oxoid™ Streptokok grupperingskit. Denne hurtige latexagglutinationstest er designet til at levere enkle, hurtige og følsomme resultater til identifikation af streptokokgruppe A, B, C, D, F og G. Testen anvender latexpartikler belagt med gruppespecifikke antistoffer, som vil agglutinere i nærvær af homologe antigener.
- Leveres med hurtig latexagglutinationstest
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Streptokokgrupperingsreagens G |
| Type | Reagenser til Streptococcus-testning |
| Organisme gruppe | Gruppe A, B, C, D, F og G |
| Emballagetype | 50 tests/hætteglas |