Få mere at vide
Strophanthidol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Strophanthidol |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H34O6/c1-20-6-3-17-18(4-8-22(27)11-15(25)2-7-21(17,22)13-24)23(20,28)9-5-16(20)14-10-19(26)29-12-14/h10,15-18,24-25,27-28H,2-9,11-13H2,1H3/t15-,16+,17?,18?,20+,21-,22-,23-/m0/s1 |
| Formel vægt | 406.2355 |
| Procent renhed | >95% |