missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Strophanthidol, TRC

Artikelnummer. 30411716
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30411716 50 mg
30422736 100 mg
30424224 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30411716 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS56054050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 560-54-3
Molekylær formel C23 H34 O6
Molekylvægt (g/mol) 406.51
Synonym (3β,5β)-3,5,14,19-Tetrahydroxy-card-20(22)-enolide, k-Strophanthidol
IUPAC navn 3-[(3S,5S,10R,13R,14S,17R)-3,5,14-trihydroxy-10-(hydroxymethyl)-13-methyl-2,3,4,6,7,8,9,11,12,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2H-furan-5-one
SMIL C[C@]12CCC3C(CC[C@]4(O)C[C@@H](O)CC[C@]34CO)[C@@]1(O)CC[C@@H]2C5=CC(=O)OC5

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Strophanthidol
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C23H34O6/c1-20-6-3-17-18(4-8-22(27)11-15(25)2-7-21(17,22)13-24)23(20,28)9-5-16(20)14-10-19(26)29-12-14/h10,15-18,24-25,27-28H,2-9,11-13H2,1H3/t15-,16+,17?,18?,20+,21-,22-,23-/m0/s1
Formel vægt 406.2355
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.