Learn More
Strontium tungsten oxide, 99.9% (metals basis)
Description
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Strontium tungsten oxide |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 25 g |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Lineær formel | SrWO4 |
| Formel vægt | 335.46 |
| Procent renhed | 99.9% |
| Lugt | Odorless |
| Tæthed | 6.187 g/mL |