Få mere at vide
Strontium Titanium Oxide Substrate, 5 x 5 x 1mm, Polished Two Sides, 100 Orientation, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11395387
Skift visning
Mængde:
1 Ea.
5 Ea.
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11395387 1 Ea. Hver
11385387 5 Ea. Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11395387 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 042670.KT
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
100 Orientering
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12060-59-2
Molekylær formel O3SrTi
Molekylvægt (g/mol) 183.48
MDL nummer MFCD00049554
InChI nøgle VEALVRVVWBQVSL-UHFFFAOYSA-N
Synonym strontium titanate, strontium titanium oxide, unii-olh4i98373, o3ti.sr, strontium titanium oxide srtio3, strontium titanium trioxide, titanate tio32-, strontium 1:1, strontium titanate 100g, strontium dioxido oxo titanium, strontium titanate, powder
PubChem CID 82899
SMIL [Sr++].[O-][Ti]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Strontium Titanium Oxide Substrate
Navn note Polished Two Sides
Farve Hvid
Fysisk form Substrate
Mængde 1 Ea.
IUPAC navn strontium;dioxido(oxo)titanium