Få mere at vide
Strontium titaniumoxid substrat, 5 x 5 x 1 mm, poleret på den ene side, 100 graders orientering, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11379238
Skift visning
Mængde:
1 hv.
5 ea.
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11379238 5 ea. Pakke med 5
11369238 1 hv. Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11379238 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 042621.KU
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-12-2026
CAS: 12060-59-2 | Molekylformel: O3SrTi | Molekylvægt: 183,48 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12060-59-2
Molekylær formel O3SrTi
Molekylvægt (g/mol) 183.48
MDL nummer MFCD00049554
InChI nøgle VEALVRVVWBQVSL-UHFFFAOYSA-N
Synonym strontium titanate, strontium titanium oxide, unii-olh4i98373, o3ti.sr, strontium titanium oxide srtio3, strontium titanium trioxide, titanate tio32-, strontium 1:1, strontium titanate 100g, strontium dioxido oxo titanium, strontium titanate, powder
PubChem CID 82899
IUPAC navn strontium;dioxido(oxo)titanium
SMIL [Sr++].[O-][Ti]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Strontium Titanium Oxide Substrate
Navn note Poleret Side
Farve Hvid
Fysisk form Substrater
Mængde 5 ea.
Lugt Lugtfri