Få mere at vide
Strontium-titaniumoxid-substrat, 10x10x1mm, poleret på den ene side, 100 orientering
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Strontium Titanium Oxide Substrate |
| Navn note | Poleret Side |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Substrater |
| Mængde | 1 hv. |
| Lugt | Lugtfri |