Få mere at vide
Strontium titanium oxid substrat, 10x10x0,5 mm, poleret den ene side, 100 orientering, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-5548818
Mængde:
1 Ea.
5 Ea.
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
Artikelnummer. 11348857
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 038506.KT
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 12060-59-2 | O3SrTi | 183.48 g/mol
Strontium titaniumoxidsubstrat bruges som diamantstimulerende middel, i præcisionsoptik, i varistorer og i avanceret keramik. Det bruges også i radioisotop termoelektriske generatorer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12060-59-2
Molekylær formel O3SrTi
Molekylvægt (g/mol) 183.48
MDL nummer MFCD00049554
InChI nøgle VEALVRVVWBQVSL-UHFFFAOYSA-N
Synonym strontium titanate, strontium titanium oxide, unii-olh4i98373, o3ti.sr, strontium titanium oxide srtio3, strontium titanium trioxide, titanate tio32-, strontium 1:1, strontium titanate 100g, strontium dioxido oxo titanium, strontium titanate, powder
PubChem CID 82899
IUPAC navn strontium;dioxido(oxo)titanium
SMIL [Sr++].[O-][Ti]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Strontium Titanium Oxide Substrate
Navn note Polished One Side
Farve Hvid
Fysisk form Substrate
Mængde 1 Ea.
Opløselighedsinformation Insoluble in water.