Få mere at vide
Strontium-titaniumoxid-substrat, 10x10x0,5 mm, poleret på den ene side, 100 graders orientering
Artikelnummer. 11348857
Skift visning
Mængde:
1 hv.
5 ea.
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11348857 1 hv. Hver
11338857 5 ea. Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11348857 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 038506.KT
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
CAS: 12060-59-2 | O3SrTi | 183,48 g/mol
Strontium titaniumoxidsubstrat bruges som diamantstimulerende middel, i præcisionsoptik, i varistorer og i avanceret keramik. Det bruges også i radioisotop termoelektriske generatorer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12060-59-2
Molekylær formel O3SrTi
Molekylvægt (g/mol) 183.48
MDL nummer MFCD00049554
InChI nøgle VEALVRVVWBQVSL-UHFFFAOYSA-N
Synonym strontium titanate, strontium titanium oxide, unii-olh4i98373, o3ti.sr, strontium titanium oxide srtio3, strontium titanium trioxide, titanate tio32-, strontium 1:1, strontium titanate 100g, strontium dioxido oxo titanium, strontium titanate, powder
PubChem CID 82899
IUPAC navn strontium;dioxido(oxo)titanium
SMIL [Sr++].[O-][Ti]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Strontium Titanium Oxide Substrate
Navn note Poleret Side
Farve Hvid
Fysisk form Substrater
Mængde 1 hv.
Lugt Lugtfri
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.