Få mere at vide
Strontium titanium oxid substrat, 10x10x0,5 mm, poleret den ene side, 100 orientering, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Strontium titaniumoxidsubstrat bruges som diamantstimulerende middel, i præcisionsoptik, i varistorer og i avanceret keramik. Det bruges også i radioisotop termoelektriske generatorer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Strontium Titanium Oxide Substrate |
| Navn note | Polished One Side |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Substrate |
| Mængde | 5 Ea. |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water. |
| Lugt | Odorless |