Få mere at vide
Strontium Titanium Oxide Substrate, 10 x 10 x 1mm, Polished One Side, 111 Orientation, Thermo Scientific™
Mængde:
1 Ea.
5 Ea.
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Strontium Titanium Oxide Substrate |
| Navn note | Polished One Side |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Substrate |
| Mængde | 1 Ea. |
| Lugt | Odorless |