Få mere at vide
Strontiumtitaniumoxid, S.A. 12,5-25m2/g
Beskrivelse
Strontium titaniumoxid anvendes som maling. Det er blevet brugt som et strontium-90-holdigt materiale i radioisotop termoelektriske generatorer. Den bruges også som diamantsimulator. Denne forbindelse er blevet brugt i tv-apparater, radioer og computere, kondensatorer på grund af materialets dielektriske konstant. Anvendes i elektronik og i elektrisk isolering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Strontium titanium oxide |
| Smeltepunkt | 2060 °C |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 500 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Tæthed | 4.810 g/mL |
| Opløselighedsinformation | Det er uopløseligt i vand og de fleste opløsningsmidler. |
| Formel vægt | 183.51 |