Få mere at vide
Strontium titanium oxide, S.A. 12.5-25m2/g
Artikelnummer. 11378768
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11378768 100 g 100g
11388768 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11378768 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 041634.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 12060-59-2 | O3SrTi | 183.48 g/mol
Strontium titaniumoxid anvendes som maling. Det er blevet brugt som et strontium-90-holdigt materiale i radioisotop termoelektriske generatorer. Den bruges også som diamantsimulator. Denne forbindelse er blevet brugt i tv-apparater, radioer og computere, kondensatorer på grund af materialets dielektriske konstant. Anvendes i elektronik og i elektrisk isolering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12060-59-2
Molekylær formel O3SrTi
Molekylvægt (g/mol) 183.48
MDL nummer MFCD00049554
InChI nøgle VEALVRVVWBQVSL-UHFFFAOYSA-N
Synonym strontium titanate, strontium titanium oxide, unii-olh4i98373, o3ti.sr, strontium titanium oxide srtio3, strontium titanium trioxide, titanate tio32-, strontium 1:1, strontium titanate 100g, strontium dioxido oxo titanium, strontium titanate, powder
PubChem CID 82899
IUPAC navn strontium;dioxido(oxo)titanium
SMIL [Sr++].[O-][Ti]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Strontium titanium oxide
Smeltepunkt 2060°C
Fysisk form Pulver
Mængde 100 g
Opløselighedsinformation It is insoluble in water and most solvents.
Formel vægt 183.51
Lugt Odorless
Tæthed 4.810 g/mL