Få mere at vide
Strontium titanium oxide, 99+% (metals basis)
Beskrivelse
Strontium titaniumoxid bruges som diamantstimulerende middel og bruges også som strontium-90 i radioisotop termoelektriske generatorer. Det bruges i elektronik og elektrisk isolering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Strontium titanium oxide |
| Smeltepunkt | 2060°C |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 1 kg |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water and most solvents. |
| Formel vægt | 183.51 |
| Procent renhed | ≥99% |
| Lugt | Odorless |
| Tæthed | 4.810 g/mL |