Få mere at vide
Strontiumtitanoxid, 99+% (metalbasis)
Artikelnummer. 11341199
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11341199 250 g 250g
11351199 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11341199 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011399.30
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Anvendt i elektronik og elektrisk isolering | CAS: 12060-59-2 | O3SrTi | 183,48 g/mol
Strontium titaniumoxid bruges som diamantstimulerende middel og bruges også som strontium-90 i radioisotop termoelektriske generatorer. Det bruges i elektronik og elektrisk isolering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12060-59-2
Molekylær formel O3SrTi
Molekylvægt (g/mol) 183.48
MDL nummer MFCD00049554
InChI nøgle VEALVRVVWBQVSL-UHFFFAOYSA-N
Synonym strontium titanate, strontium titanium oxide, unii-olh4i98373, o3ti.sr, strontium titanium oxide srtio3, strontium titanium trioxide, titanate tio32-, strontium 1:1, strontium titanate 100g, strontium dioxido oxo titanium, strontium titanate, powder
PubChem CID 82899
IUPAC navn strontium;dioxido(oxo)titanium
SMIL [Sr++].[O-][Ti]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Strontium titanium oxide
Smeltepunkt 2060 °C
Fysisk form Pulver
Mængde 250 g
Lugt Lugtfri
Assay Procent Noter (metalbasis)
Tæthed 4.810 g/mL
Opløselighedsinformation Uopløseligt i vand og de fleste opløsningsmidler.
Formel vægt 183.51
Procent renhed ≥99%