Få mere at vide
Strontium sulfide, 99.9% (metals basis)
Artikelnummer. p-7080533
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
Artikelnummer. 11483850
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 089895.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1314-96-1 | SSr | 119.68 g/mol
Strontiumsulfid bruges i kemisk forskning og som organiske mellemprodukter. Det bruges også som hårfjerningsmiddel. Det bruges også som isotopmærket enantiomer af Voriconazol (V760000), et antifungalt middel og en ergosterolbiosyntesehæmmer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1314-96-1
Molekylær formel SSr
Molekylvægt (g/mol) 119.68
MDL nummer MFCD00049560
InChI nøgle ZEGFMFQPWDMMEP-UHFFFAOYSA-N
Synonym strontium sulfide, strontium monosulfide, strontium sulphide, strontiumsulfid, hsdb 12
PubChem CID 14820
IUPAC navn strontium(2+)sulfandiid
SMIL [S--].[Sr++]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Strontium sulfide
Smeltepunkt >2000°C
Farve Grå
Fysisk form Pulver
Mængde 10 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Merck Index 14,8849
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water; Decomposes in acids
Formel vægt 119.68
Procent renhed 99.9%
Lugt Like rotten eggs
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 3.70 g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Strontium sulphide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • EUH031-Udvikler giftig gas ved kontakt med syre.
  • EUH071-Ætsende for luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Strontium sulphide