Få mere at vide
Strontium sulfate, Reagent Grade
Artikelnummer. p-7050454
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Artikelnummer. 11318827
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 038373.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
CAS: 7759-02-6 | O4SSr | 183.68 g/mol
Strontiumsulfat bruges som forløber for andre strontiumforbindelser og som keramisk forløber. Dets anvendelse i nitrat til brug i pyroteknik. Anvendes som fineringsmiddel i krystalglas. Det bruges også i pulverlakering, flydende maling og plast.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7759-02-6
ChEBI CHEBI:63041
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Strontium sulfate
Smeltepunkt 1600°C
Navn note For reagent grade
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 25 g
Molekylær formel Cl2Mn
MDL nummer MFCD00011114
Merck Index 14,8848
Synonym manganese chloride, manganese ii chloride, manganese 2+ ion dichloride, manganesechloride, acmc-20akkt, manganous chloride,anhydrous, ksc171o6h, manganous chloride, anhydr, manganese ii chloride anhydrous crystalline
Opløselighedsinformation Soluble in dilute hydrochloric acid and nitric acid . Slightly soluble in water < 0.01g/L . Insoluble in ethanol and alkalis.
InChI nøgle GLFNIEUTAYBVOC-UHFFFAOYSA-L
SMIL [Cl-].[Cl-].[Mn++]
IUPAC navn mangan(2+)-dichlorid
Molekylvægt (g/mol) 125.84
PubChem CID 10313134
Formel vægt 183.68
Grad Reagens
Tæthed 3.960 g/mL