Få mere at vide
Strontium sulfate, Reagent Grade
Artikelnummer. 11318827
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11318827 25 g 25g
11308827 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11318827 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 038373.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7759-02-6 | O4SSr | 183.68 g/mol
Strontiumsulfat bruges som forløber for andre strontiumforbindelser og som keramisk forløber. Dets anvendelse i nitrat til brug i pyroteknik. Anvendes som fineringsmiddel i krystalglas. Det bruges også i pulverlakering, flydende maling og plast.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7759-02-6
ChEBI CHEBI:63041
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Strontium sulfate
Smeltepunkt 1600°C
Navn note For reagent grade
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 25 g
Molekylær formel Cl2Mn
MDL nummer MFCD00011114
Merck Index 14,8848
Synonym manganese chloride, manganese ii chloride, manganese 2+ ion dichloride, manganesechloride, acmc-20akkt, manganous chloride,anhydrous, ksc171o6h, manganous chloride, anhydr, manganese ii chloride anhydrous crystalline
Opløselighedsinformation Soluble in dilute hydrochloric acid and nitric acid . Slightly soluble in water < 0.01g/L . Insoluble in ethanol and alkalis.
InChI nøgle GLFNIEUTAYBVOC-UHFFFAOYSA-L
SMIL [Cl-].[Cl-].[Mn++]
IUPAC navn mangan(2+)-dichlorid
Molekylvægt (g/mol) 125.84
PubChem CID 10313134
Formel vægt 183.68
Grad Reagens
Tæthed 3.960 g/mL