Få mere at vide
Strontium sulfate, Reagent Grade
Beskrivelse
Strontiumsulfat bruges som forløber for andre strontiumforbindelser og som keramisk forløber. Dets anvendelse i nitrat til brug i pyroteknik. Anvendes som fineringsmiddel i krystalglas. Det bruges også i pulverlakering, flydende maling og plast.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Strontium sulfate |
| Smeltepunkt | 1600°C |
| Navn note | For reagent grade |
| Fysisk form | Krystallinsk |
| Mængde | 100 g |
| Molekylær formel | O4SSr |
| MDL nummer | MFCD00036274 |
| Merck Index | 14,8848 |
| Synonym | strontium sulfate, strontium sulphate, sulfuric acid, strontium salt 1:1, strontium 2+ ion sulfate, unii-7q3kx2l47f, strontiumsulfat, celestine, strontium 2+ sulfate, strontium sulfate 25g |
| Opløselighedsinformation | Soluble in dilute hydrochloric acid and nitric acid . Slightly soluble in water < 0.01g/L . Insoluble in ethanol and alkalis. |
| Vis mere |