Få mere at vide
Strontium sulfate, Puratronic™, 99.9965% (metals basis)
Artikelnummer. 11397597
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11397597 5 g 5g
11387597 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11397597 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 012870.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7759-02-6 | O4SSr | 183.68 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7759-02-6
Molekylær formel O4SSr
Molekylvægt (g/mol) 183.68
MDL nummer MFCD00036274
InChI nøgle UBXAKNTVXQMEAG-UHFFFAOYSA-L
Synonym strontium sulfate, strontium sulphate, sulfuric acid, strontium salt 1:1, strontium 2+ ion sulfate, unii-7q3kx2l47f, strontiumsulfat, celestine, strontium 2+ sulfate, strontium sulfate 25g
PubChem CID 3084026
IUPAC navn strontium;sulfat
SMIL [O-]S(=O)(=O)[O-].[Sr+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Strontium sulfate
Smeltepunkt 1600°C
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 5 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Lineær formel SrSO4
Merck Index 14,8848
Formel vægt 183.68
Procent renhed 99.9965%
Grad Puratronic
Lugt Odorless
Tæthed 3.960 g/mL