Få mere at vide
Strontiumstandard: Sr @ 5000 μg/g i kulbrinteolie, VHG™
Artikelnummer. 17962696
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
17962696 50 g
1 options
Artikelnummer. 17962696 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGOSR5000A50G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
VHG Labs tilbyder ISO 17034 metallo-organiske og vandige uorganiske certificerede referencematerialer til olie-, brændstof- og kølevæskeanalyse samt en række certificerede standarder til miljømæssige, farmaceutiske og industrielle anvendelser
Strontiumstandard: Sr @ 5000 μg/g i kulbrinteolie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Strontium
CAS 7440-24-6
Metoder ICP/XRF/RDE
Analyt- eller komponentnavne Strontium
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel Sr
Koncentration 5000 μg/g
Synonym Sr
InChI formel InChI=1S/Sr
SMIL [Sr]
IUPAC navn strontium
Opløsningsmiddel eller Matrix 75 cSt mineralolie
Molekylvægt (g/mol) 87.62
Mængde 50 g
Formel vægt 87,906 g/mol