Få mere at vide
Strontiumstandard: Sr @ 10000 μg/ml i 5% HNO3, VHG™
Beskrivelse
Strontiumstandard: Sr @ 10000 μg/ml i 5% HNO3
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Strontium |
| CAS | 7440-24-6 |
| Metoder | ICP/ICP-MS |
| Analyt- eller komponentnavne | Strontium |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | Sr |
| Koncentration | 10.000 μg/ml |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Sr |
| InChI formel | InChI=1S/Sr |
| Vis mere |