Få mere at vide
Strontiumstandard: Sr @ 1000 μg/ml i 5% HNO3, VHG™
Artikelnummer. 17977619
Skift visning
Mængde:
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17977619 50 ml
17958009 250 ml
17947219 500 ml
17968549 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 17977619 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGPSRN50
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
VHG Labs tilbyder ISO 17034 metallo-organiske og vandige uorganiske certificerede referencematerialer til olie-, brændstof- og kølevæskeanalyse samt en række certificerede standarder til miljømæssige, farmaceutiske og industrielle anvendelser
Strontiumstandard: Sr @ 1000 μg/ml i 5% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Strontium
CAS 7440-24-6
Metoder ICP/ICP-MS
Analyt- eller komponentnavne Strontium
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel Sr
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Sr
InChI formel InChI=1S/Sr
SMIL [Sr]
IUPAC navn strontium
Opløsningsmiddel eller Matrix Fortynd HNO3
Molekylvægt (g/mol) 87.62
Mængde 50 ml
Formel vægt 87,906 g/mol