Få mere at vide
Strontiumstandard: Sr @ 10 μg/ml i 2% HNO3, VHG™
Artikelnummer. 30002990
Skift visning
Mængde:
100 ml
Artikelnummer. Mængde
30002990 100 ml
1 options
Artikelnummer. 30002990 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGLSRN100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
VHG Labs tilbyder ISO 17034 metallo-organiske og vandige uorganiske certificerede referencematerialer til olie-, brændstof- og kølevæskeanalyse samt en række certificerede standarder til miljømæssige, farmaceutiske og industrielle anvendelser
Strontiumstandard: Sr @ 10 μg/ml i 2% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Strontium
CAS 7440-24-6
Metoder ICP/ICP-MS
Analyt- eller komponentnavne Strontium
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel Sr
Koncentration 10 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Sr
InChI formel InChI=1S/Sr
SMIL [Sr]
IUPAC navn strontium
Opløsningsmiddel eller Matrix Fortynd HNO3
Molekylvægt (g/mol) 87.62
Mængde 100 ml
Formel vægt 87,906 g/mol