Få mere at vide
Strontium Standard Metal Solution 1000ppm, for AAS, Solution HNO3 1M, Fisher Chemical
Shop alle Fisher Chemical produkterTekniske data
Tekniske data
| Emballage | HDPE plastic bottle |
| Fysisk form | Liquid |
| MDL nummer | 134060 |
| Farve | Colorless |
| pH | 1 |
| Mængde | 500 mL |