Få mere at vide
Strontiumopløsning til ICP/MS 100mg/L HNO 3 matrix, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12957303 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12957303 100 mL 100ml
1 options
Artikelnummer. 12957303 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. S 456 100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    530.00 DKK
    387.38 DKK / 100ml
    Spare 142.62 DKK
    26% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-12-2026
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Strontium
Emballage Flaske
CAS 7440-24-6
Molekylær formel Sr
Koncentration 100 mg/L
InChI nøgle CIOAGBVUUVVLOB-UHFFFAOYSA-N
SMIL [Sr]
IUPAC navn strontium
Opløsningsmiddel eller Matrix Salpetersyre
Molekylvægt (g/mol) 87.62
PubChem CID 5359327
Mængde 100 mL
ChEBI CHEBI:33324