Få mere at vide
Strontiumopløsning til ICP , 1 g/L, HNO 3 Matrix, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkter
Tekniske data
Tekniske data
| Emballage | Flaske |
| Analyt- eller komponentnavne | Sr |
| Koncentration | 1 ±0,002 g/L |
| Type | Massespektrometristandard |
| Element | Sr |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Salpetersyre |
| Mængde | 500 mL |