Få mere at vide
Strontiumopløsning til ICP 1g/L HCl matrix, Fisher chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12973514 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
250 mL
500 mL
Emballage:
Flaske
Pakningsstørrelse:
100ml
250ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
12973514 500 mL Flaske 500ml
12953514 100 mL Flaske 100ml
12963514 250 mL Flaske 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12973514 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. S 056 500
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Tekniske data
Emballage Flaske
Analyt- eller komponentnavne Sr
Koncentration 1±0.02 g/L
Type Mass Spectrometry Standard
Element Sr
Opløsningsmiddel eller Matrix Hydrogen Chloride
Mængde 500 mL