Få mere at vide
Strontiumranelat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Strontium Ranelate |
| CAS | 135459-87-9 |
| Molekylær formel | C12 H6 N2 O8 S . 2 Sr |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Bivalos','Distrontium renelate','Protelos','Protos','S 12911','S 12911-2 Strontium ranelate','5-[bis(carboxymethyl)amino]-2-carboxy-4-cyano-3-thiopheneacetic acid strontium salt (1:2) |
| InChI formel | InChI=1S/C12H10N2O8S.2Sr/c13-2-6-5(1-7(15)16)10(12(21)22)23-11(6)14(3-8(17)18)4-9(19)20;;/h1,3-4H2,(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20)(H,21,22);;/q;2*+2/p-4 |
| SMIL | [Sr+2].[Sr+2].[O-]C(=O)CN(CC(=O)[O-])c1sc(C(=O)[O-])c(CC(=O)[O-])c1C#N |
| IUPAC navn | distrontium; 5-[bis(carboxylatomethyl)amino]-3-(carboxylatomethyl)-4-cyanothiophen-2-carboxylat |
| Molekylvægt (g/mol) | 513.49 |
| Formel vægt | 513.7957 |