Få mere at vide
Strontiumranelat, Mikromol™
Artikelnummer. 17964276
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17964276 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17964276 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3759.000250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Strontiumranelat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Strontium Ranelate
CAS 135459-87-9
Analyt- eller komponentnavne Strontium Ranelate
Forsendelsestilstand Ispose (-20 °C)
Molekylær formel C12 H6 N2 O8 S . 2 Sr
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Bivalos, Distrontium renelate, Protelos, Protos, S 12911, S 12911-2 Strontium ranelate, 5-[bis(carboxymethyl)amino]-2-carboxy-4-cyano-3-thiopheneacetic acid strontium salt (1:2)
InChI formel InChI=1S/C12H10N2O8S.2Sr/c13-2-6-5(1-7(15)16)10(12(21)22)23-11(6)14(3-8(17)18)4-9(19)20;;/h1,3-4H2,(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20)(H,21,22);;/q;2*+2/p-4
SMIL [Sr+2].[Sr+2].[O-]C(=O)CN(CC(=O)[O-])c1sc(C(=O)[O-])c(CC(=O)[O-])c1C#N
IUPAC navn distrontium; 5-[bis(carboxylatomethyl)amino]-3-(carboxylatomethyl)-4-cyanothiophen-2-carboxylat
Molekylvægt (g/mol) 513.49
Mængde 250 mg
Formel vægt 513,7957 g/mol