Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Strontiumranelat
Artikelnummer. 17291152 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17291152 100 g
17271152 5 g
17281152 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17291152 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 463011000
 Begrænset vare
På lager
CAS: 135459-87-9 | C24H18N4O16S2Sr, C12H6N2O8SSr2 | 770.16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 135459-87-9
Molekylær formel C12H6N2O8SSr2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Strontiumranelat
Mængde 100 g
Formel vægt 513.49