Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Strontiumranelat
Artikelnummer. 17271152 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17271152 5 g
17281152 25 g
17291152 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17271152 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 463010050
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 135459-87-9
Molekylær formel C24H18N4O16S2Sr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Strontiumranelat
Mængde 5 g
Formel vægt 513.49
InChI nøgle KVJIIORUFXGTFN-UHFFFAOYSA-L
SMIL [Sr++].OC(=O)CN(CC(O)=O)C1=C(C#N)C(CC([O-])=O)=C(S1)C(O)=O.OC(=O)CN(CC(O)=O)C1=C(C#N)C(CC([O-])=O)=C(S1)C(O)=O
IUPAC navn strontium(2+) bis(2-{5-[bis(carboxymethyl)amino]-2-carboxy-4-cyanothiophen-3-yl}acetate)
Molekylvægt (g/mol) 770.16