Få mere at vide
Strontium peroxide, 12.3% available oxygen
Description
Anvendelser af strontiumperoxid omfatter pyroteknik, dvs. fyrværkeri (rød farve), ammunition (sporstof/jagt), oxidationsmiddel, alarmraket. Det bruges også i tekstiler til fiberblegning og som oxidationsmiddel til hårblegning (professionel).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Strontium peroxide |
| Smeltepunkt | 215°C (decomposition) |
| Navn note | 12.3% available oxygen |
| Farve | Brun |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 250 g |
| Lineær formel | SrO2 |
| FN nummer | UN1509 |
| Merck Index | 14,8847 |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water and slowly decomposes in water. |
| Show More |
Safety and Handling
- Strontium peroxide
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Strontium peroxide