Få mere at vide
Strontium peroxide, 12.3% available oxygen
Artikelnummer. 15462647
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15462647 5 kg 5kg
15442647 250 g 250g
15452647 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15462647 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 046310.A7
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 1314-18-7 | O2Sr | 119.618 g/mol
Anvendelser af strontiumperoxid omfatter pyroteknik, dvs. fyrværkeri (rød farve), ammunition (sporstof/jagt), oxidationsmiddel, alarmraket. Det bruges også i tekstiler til fiberblegning og som oxidationsmiddel til hårblegning (professionel).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1314-18-7
Molekylær formel O2Sr
Molekylvægt (g/mol) 119.618
MDL nummer MFCD00084686
InChI nøgle UHCGLDSRFKGERO-UHFFFAOYSA-N
Synonym strontium peroxide, 1,2-dioxa-3-strontacyclopropane, strontium dioxide, strontiumperoxid, strontium peroxide sr o2, hsdb 788, strontium peroxide un1509 oxidizer, strontium peroxide available oxygen
PubChem CID 14807
IUPAC navn strontium;peroxid
SMIL [O-][O-].[Sr+2]
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale Strontium peroxide
Smeltepunkt 215°C (decomposition)
Navn note 12.3% available oxygen
Farve Brun
Fysisk form Pulver
Mængde 5 kg
Lineær formel SrO2
FN nummer UN1509
Merck Index 14,8847
Opløselighedsinformation Insoluble in water and slowly decomposes in water.
Formel vægt 119.62
Følsomhed Moisture sensitive
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.