Få mere at vide
Strontium peroxide, 12.3% available oxygen
Beskrivelse
Anvendelser af strontiumperoxid omfatter pyroteknik, dvs. fyrværkeri (rød farve), ammunition (sporstof/jagt), oxidationsmiddel, alarmraket. Det bruges også i tekstiler til fiberblegning og som oxidationsmiddel til hårblegning (professionel).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Strontium peroxide |
| Smeltepunkt | 215°C (decomposition) |
| Navn note | 12.3% available oxygen |
| Farve | Brun |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 1 kg |
| Lineær formel | SrO2 |
| FN nummer | UN1509 |
| Merck Index | 14,8847 |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water and slowly decomposes in water. |
| Vis mere |