Få mere at vide
Strontium peroxide, 12.3% available oxygen
Artikelnummer. 15442647
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15442647 250 g 250g
15452647 1 kg 1kg
15462647 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15442647 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 046310.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1314-18-7 | O2Sr | 119.618 g/mol
Anvendelser af strontiumperoxid omfatter pyroteknik, dvs. fyrværkeri (rød farve), ammunition (sporstof/jagt), oxidationsmiddel, alarmraket. Det bruges også i tekstiler til fiberblegning og som oxidationsmiddel til hårblegning (professionel).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1314-18-7
Molekylær formel O2Sr
Molekylvægt (g/mol) 119.618
MDL nummer MFCD00084686
InChI nøgle UHCGLDSRFKGERO-UHFFFAOYSA-N
Synonym strontium peroxide, 1,2-dioxa-3-strontacyclopropane, strontium dioxide, strontiumperoxid, strontium peroxide sr o2, hsdb 788, strontium peroxide un1509 oxidizer, strontium peroxide available oxygen
PubChem CID 14807
IUPAC navn strontium;peroxid
SMIL [O-][O-].[Sr+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Strontium peroxide
Smeltepunkt 215°C (decomposition)
Navn note 12.3% available oxygen
Farve Brun
Fysisk form Pulver
Mængde 250 g
Lineær formel SrO2
FN nummer UN1509
Merck Index 14,8847
Opløselighedsinformation Insoluble in water and slowly decomposes in water.
Formel vægt 119.62
Følsomhed Moisture sensitive
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Strontium peroxide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Strontium peroxide