Få mere at vide
Strontium perchlorate trihydrate, 98%
Mængde:
10 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
500g
Beskrivelse
Strontiumperchlorattrihydrat bruges som et organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale | Strontium perchlorate trihydrate |
Fysisk form | Krystallinsk |
Mængde | 100 g |
Analyseprocentområde | 98% |
Opløselighedsinformation | Very soluble in water. Soluble in alcohol. |
IUPAC navn | strontium;diperchlorat;trihydrat |
Formel vægt | 340.54 (286.52 Anhydrous) |
Følsomhed | Hygroscopic |
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Strontium perchlorate trihydrate, 98% >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion