Få mere at vide
Strontium perchlorate trihydrate, 98%
Artikelnummer. 15472377
Skift visning
Mængde:
10 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15472377 10 g 10g
15482377 100 g 100g
15492377 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15472377 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 045577.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 15650-09-6 | Cl2H6O11Sr | 340.56 g/mol
Strontiumperchlorattrihydrat bruges som et organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15650-09-6
Molekylær formel Cl2H6O11Sr
Molekylvægt (g/mol) 340.56
MDL nummer MFCD09039117
InChI nøgle VRRVWIQWZWFYDJ-UHFFFAOYSA-L
Synonym strontium perchlorate trihydrate, 2clo4.sr.3h2o, strontium perchlorate, trihydrate, strontium 2+ trihydrate diperchlorate
PubChem CID 71435311
SMIL O.O.O.[Sr++].[O-][Cl](=O)(=O)=O.[O-][Cl](=O)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Strontium perchlorate trihydrate
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 10 g
Analyseprocentområde 98%
Opløselighedsinformation Very soluble in water. Soluble in alcohol.
IUPAC navn strontium;diperchlorat;trihydrat
Formel vægt 340.54 (286.52 Anhydrous)
Følsomhed Hygroscopic
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Strontium perchlorate trihydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandnærende fast stof Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P220-Må ikke anvendes/opbevares i nærheden af tøj/brændbare materialer.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
  • P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Strontium perchlorate trihydrate