Få mere at vide
Strontiumoxid, tekniker.
Beskrivelse
Ved fremstilling af strontiumsalte, pyroteknik, pigmenter, i fedt og sæber og som tørremiddel. Strontiumoxid blev brugt til at fremstille tv-billedrørsglas. Det finder anvendelse i glas-, optik- og keramiske industrier. Det er en aktiv komponent i malingstørrere. Det bruges også til at fremstille rent strontium ved opvarmning med aluminium under vakuum.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
- Ved fremstilling af strontiumsalte, pyroteknik og pigmenter, i fedtstoffer og sæber og som tørremiddel
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | ∼3000 °C |
| Kemisk navn eller materiale | Strontium oxide |
| Smeltepunkt | 2430 °C |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 250 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Følsomhed | Fugtfølsom |
| Tæthed | 4.700 g/mL |
| FN nummer | UN3262 |
| Merck Index | 14,8846 |
| Vis mere |