Få mere at vide
Strontium oxide, tech.
Artikelnummer. 11311839
Mængde:
250 g
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
5kg
Artikelnummer. 11311839
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 012495.A1
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1314-11-0 | OSr | 103.619 g/mol
Ved fremstilling af strontiumsalte, pyroteknik, pigmenter, i fedt og sæber og som tørremiddel. Strontiumoxid blev brugt til at fremstille tv-billedrørsglas. Det finder anvendelse i glas-, optik- og keramiske industrier. Det er en aktiv komponent i malingstørrere. Det bruges også til at fremstille rent strontium ved opvarmning med aluminium under vakuum.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Ved fremstilling af strontiumsalte, pyroteknik og pigmenter, i fedtstoffer og sæber og som tørremiddel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1314-11-0
Molekylær formel OSr
Molekylvægt (g/mol) 103.619
MDL nummer MFCD00049558
InChI nøgle UFQXGXDIJMBKTC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 518709
IUPAC navn oxostrontium
SMIL O=[Sr]
Tekniske data
Kogepunkt ∼3000°C
Kemisk navn eller materiale Strontium oxide
Smeltepunkt 2430°C
Fysisk form Pulver
Mængde 1 kg
FN nummer UN3262
Merck Index 14,8846
Opløselighedsinformation Soluble in fused potassium hydroxide; Insoluble in ether and acetone; Decomposes in water to Sr(OH)2 with evolution of heat;Slightly soluble in alcohol; Insoluble in acetone and ether.
Formel vægt 103.62
Grad Teknisk
Lugt Odorless
Følsomhed Moisture sensitive
Tæthed 4.700 g/mL