Få mere at vide
Strontiumoxalat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11334477
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11334477 500 g 500g
11324477 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11334477 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 039573.36
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 814-95-9 | Molekylformel: C2O4Sr | Molekylvægt: 175,638 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 814-95-9
Molekylær formel C2O4Sr
Molekylvægt (g/mol) 175.638
MDL nummer MFCD00050803
InChI nøgle KQAGKTURZUKUCH-UHFFFAOYSA-L
Synonym strontium oxalate, unii-7iaw7e69ni, 7iaw7e69ni, strontium oxalate, src2o4, ethanedioic acid, strontium salt 1:1, oxalic acid, monostrontium salt, strontium 2+ ion oxalate, oxalic acid, strontium salt 1:1 8ci
PubChem CID 69947
IUPAC navn strontium;oxalat
SMIL C(=O)(C(=O)[O-])[O-].[Sr+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Strontium oxalate
Mængde 500 g
FN nummer UN3288
Opløselighedsinformation Opløseligt i saltsyre og salpetersyre
Formel vægt 175.64
Procent renhed 95%
Fysisk form Pulver eller klumper