Få mere at vide
Strontium Nitrate, Supelco™
Artikelnummer. 15887620
Skift visning
Mængde:
250 g
Artikelnummer. Mængde
15887620 250 g
1 options
MQ300 Graded - For Products Used in Applications Requiring Enhanced Change Control and Quality Agreement
Artikelnummer. 15887620 Leverandør Supelco Leverandørnr. 1078720250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
MQ300 Graded - For Products Used in Applications Requiring Enhanced Change Control and Quality Agreement
For analysis EMSURE™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kogepunkt 645°C/1013 hPa
Kemisk navn eller materiale Strontium Nitrate
Smeltepunkt 570°C
CAS 10042-76-9
Mængde 250 g
Molekylær formel Sr(NO3)2
MDL nummer MFCD00011248
Synonym Strontium nitrate, Strontium nitrate
Molekylvægt (g/mol) 211.63
Grad Research
Tæthed 2.986 g/cm3 at 20°C