Få mere at vide
Strontium nitrate, Puriss. p.a., ACS Reagent, ≥99.0% (complexometric), Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15673480 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
50 kg
Emballage:
Fiberboard Box
Pakningsstørrelse:
50kg
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15673480 50 kg Fiberboard Box 50kg
1 options
Artikelnummer. 15673480 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 3163350KG
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Strontium nitrate
Smeltepunkt 570°C (literature)
Navn note Puriss. p.a., ACS Reagent, ≥99.0% (complexometric)
CAS 10042-76-9
CAS Max % 100.0000%
Mængde 50 kg
Assay Procent Noter complexometric
Molekylær formel N2O6Sr
Lineær formel Na2S2O3 · 5H2O
MDL nummer MFCD00011248
FN nummer UN1507
Synonym strontium nitrate, strontium dinitrate, nitric acid, strontium salt, strontium ii nitrate 1:2, unii-bdg873aqzl, nitrate de strontium french, hsdb 787, strontium nitrate sr no3 2, bdg873aqzl, nitric acid, strontium salt 2:1
InChI nøgle DHEQXMRUPNDRPG-UHFFFAOYSA-N
SMIL [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[Sr+2]
IUPAC navn strontium;dinitrate
Molekylvægt (g/mol) 211.63
PubChem CID 24848
Formel vægt 211.63
Procent renhed >99%
Grad ACS Reagent
Emballage Fiberboard Box
Tæthed 2.980 g/cm3