Få mere at vide
Strontiumnitrat, Puratronic™ , 99,9965 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Strontiumnitrat bruges til fremstilling af vejblus og i fyrværkeri. Det tjener som farvestof (rødt) i pyroteknik og bruges også som oxidationsmiddel i pyroteknik. Det blandes med glykolsyre og bruges til at reducere fornemmelsen af hudirritation. Det bruges også i elektrofysiologiske eksperimenter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale | Strontium nitrate |
Smeltepunkt | 570°C |
Fysisk form | Pulver |
Mængde | 100 g |
Analyseprocentområde | 99.9965% (metals basis) |
Opløselighedsinformation | Soluble in water and ammonia. Slightly soluble in alcohol,ethanol and acetone. Insoluble in nitric acid. |
IUPAC navn | strontium(2+) dinitrat |
Formel vægt | 211.63 |
Følsomhed | Hygroscopic |
Tæthed | 2.99 |
Certifikater
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
Partinummer | Certifikattype | Dato | Artikelnummer |
---|---|---|---|
R07L011 | Analysecertifikat | 17/05/2025 | 010879.06,010879.88,010879.22,010879.14 |
P31H052 | Analysecertifikat | 24/10/2023 | 010879.06,010879.22,010879.88,010879.14 |
S13I036 | Analysecertifikat | 27/06/2022 | 010879.06,010879.22,010879.14 |
Y02H020 | Analysecertifikat | 12/04/2022 | 010879.06,010879.22,010879.14 |
23239 | Analysecertifikat | 12/11/2021 | 010879.06,010879.22,010879.14 |