Specifications
| Smeltepunkt | 645°C |
| CAS | 10042-76-9 |
| Farve | White |
| pH | 5.0 to 7.0 |
| Fysisk form | Crystalline Solid |
| Mængde | 500 g |
| Molekylær formel | N2O6Sr |
| MDL nummer | MFCD00011248 |
| Synonym | strontium nitrate, strontium dinitrate, nitric acid, strontium salt, strontium ii nitrate 1:2, unii-bdg873aqzl, nitrate de strontium french, hsdb 787, strontium nitrate sr no3 2, bdg873aqzl, nitric acid, strontium salt 2:1 |
| InChI nøgle | DHEQXMRUPNDRPG-UHFFFAOYSA-N |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Strontium nitrate
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Brandnærende fast stof Kategori 3
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P220-Må ikke anvendes/opbevares i nærheden af tøj/brændbare materialer.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P371+P380+P375-Ved større brand og store mængder: Evakuer området Bekæmp branden på afstand på grund af eksplosionsfare.