Få mere at vide
Strontium Nitrate Anhydrous, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10214450 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
Emballage:
Plastic powder jar
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10214450 500 g Plastic powder jar 500g
1 options
Artikelnummer. 10214450 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. S/8402/53
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Smeltepunkt 645°C
CAS 10042-76-9
Farve White
pH 5.0 to 7.0
Fysisk form Crystalline Solid
Mængde 500 g
Molekylær formel N2O6Sr
MDL nummer MFCD00011248
Synonym strontium nitrate, strontium dinitrate, nitric acid, strontium salt, strontium ii nitrate 1:2, unii-bdg873aqzl, nitrate de strontium french, hsdb 787, strontium nitrate sr no3 2, bdg873aqzl, nitric acid, strontium salt 2:1
InChI nøgle DHEQXMRUPNDRPG-UHFFFAOYSA-N
SMIL [Sr++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
IUPAC navn strontium(2+) dinitrate
Molekylvægt (g/mol) 211.63
PubChem CID 24848
Formel vægt 211.63g/mol
Emballage Plastic powder jar
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Strontium nitrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandnærende fast stof Kategori 3
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P220-Må ikke anvendes/opbevares i nærheden af tøj/brændbare materialer.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P371+P380+P375-Ved større brand og store mængder: Evakuer området Bekæmp branden på afstand på grund af eksplosionsfare.